23-0510
Huile de soja
CP
Synonyme(s) :
Soya oil from Glycine max
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
oil
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.4743 (lit.)
Densité
0.917 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
oleic acid
Température de stockage
room temp