Documents
21-1330
Sigma-Aldrich
Nickel standard solution
1 mg/mL Ni, suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ni
Synonyme(s) :
Nickel(II) nitrate solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
1 mg/mL Ni
1000 ppm Ni
Adéquation
suitable for atomic absorption spectrometry
Chaîne SMILES 
[Ni]
InChI
1S/Ni
Clé InChI
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter