18-1760
Luminol
SAJ special grade
Synonyme(s) :
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Forme
powder
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
Clé InChI
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable