18-0317
N-Lauroylsarcosine sodium salt
SAJ first grade, ≥96.0%
Synonyme(s) :
N-Dodecanoyl-N-methylglycine sodium salt, Sarkosyl NL
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Description
anionic surfactant
Pureté
≥96.0%
Poids mol.
micellar avg mol wt 600
Disponibilité
available only in Japan
Nombre d'agrégation
2
Technique(s)
MALDI-MS: suitable
protein purification: suitable
CMC
14.6 mM (20-25°C)
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES
[Na+].CCCCCCCCCCCC(=O)N(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO3.Na/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14(17)16(2)13-15(18)19;/h3-13H2,1-2H3,(H,18,19);/q;+1/p-1
Clé InChI
KSAVQLQVUXSOCR-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
512.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
267 °C - closed cup