15-2320
2-Propanol
≥99.5%, JIS special grade
Synonyme(s) :
Alcool sec-propylique, Alcool isopropylique, IPA, Isopropanol
About This Item
Produits recommandés
product name
2-Propanol, JIS special grade, ≥99.5%
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
2.1 (vs air)
Pression de vapeur
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
750 °F
Limite d'explosivité
2.0-12.7 %, 93 °C
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.377 (lit.)
Point d'ébullition
82 °C (lit.)
Pf
−89.5 °C (lit.)
Densité
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.1 °F
Point d'éclair (°C)
11.7 °C