15-1370
Iron(II) oxide
CP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
CP
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Densité
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
O=[Fe]
InChI
1S/Fe.O
Clé InChI
UQSXHKLRYXJYBZ-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable