71063
Goethite
30-63% Fe
Synonyme(s) :
Iron(III) oxide, Ferric hydroxide oxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Concentration
30-63% Fe
Chaîne SMILES
O[Fe]=O
InChI
1S/Fe.H2O.O/h;1H2;/q+1;;/p-1
Clé InChI
AEIXRCIKZIZYPM-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable