13-1580
Hydriodic acid
JIS special grade, 55.0-58.0%
Synonyme(s) :
Hydriotic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
55.0-58.0%
pb
127 °C (lit.)
Chaîne SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
Clé InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter