Principaux documents
12-1530
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (II)
Synonyme(s) :
Gram’s iodine solution
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Disponibilité
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Composants
Composition : Lugol in water
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable