11-0705
Formaldéhyde solution
3.7% formaldehyde in H2O
Synonyme(s) :
Formol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
1.03 (vs air)
Pression de vapeur
52 mmHg ( 37 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
572 °F
Disponibilité
available only in Japan
Concentration
3.7% formaldehyde in H2O
pH
7.10-7.30 (20 °C)
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
Clé InChI
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter