07-4820
Dimethyl sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonyme(s) :
Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ first grade
Densité de vapeur
4.3 (vs air)
Pression de vapeur
0.7 mmHg ( 25 °C)
Essai
≥99.0%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
923 °F
Disponibilité
available only in Japan
Indice de réfraction
n20/D 1.386 (lit.)
pb
188 °C (lit.)
Pf
−32 °C (lit.)
Densité
1.333 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
COS(=O)(=O)OC
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
Clé InChI
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
181.4 °F
Point d'éclair (°C)
83 °C