05-7070
Cyclohexane
suitable for HPLC
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.7% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
9 %
Disponibilité
available only in Japan
Technique(s)
HPLC: suitable
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
pb
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F
Point d'éclair (°C)
-18 °C