Principaux documents
05-4650
Sigma-Aldrich
Chromotropic acid disodium salt dihydrate
SAJ special grade, ≥98%
Synonyme(s) :
1,8-Dihydroxynaphthalene-3,6-disulfonic acid disodium salt, 4,5-Dihydroxynaphthalene-2,7-disulfonic acid disodium salt
About This Item
Formule linéaire :
(HO)2C10H4(SO3Na)2·2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
400.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥98%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].Oc1cc(cc2cc(cc(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H8O8S2.2Na.2H2O/c11-8-3-6(19(13,14)15)1-5-2-7(20(16,17)18)4-9(12)10(5)8;;;;/h1-4,11-12H,(H,13,14,15)(H,16,17,18);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
QUEAKWJKJBFNEG-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable