Principaux documents
05-2340
Sigma-Aldrich
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
JIS special grade, 98.0-102.5%
Synonyme(s) :
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Formule linéaire :
Ce(SO4)2 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
JIS special grade
Essai
98.0-102.5%
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: cerium
Disponibilité
available only in Japan
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L)
Chaîne SMILES 
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
Clé InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable