Principaux documents
8.14483
Sigma-Aldrich
Amidosulfuric acid
for synthesis
Synonyme(s) :
Amidosulfuric acid, Amidosulfonic acid, Sulphamic acid, Sulfamidic acid
100 G
44,80 $
1 KG
98,10 $
25 KG
650,00 $
44,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
44,80 $
1 KG
98,10 $
25 KG
650,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H3NO3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.09
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
226-218-8
Nomenclature NACRES :
NA.22
44,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
for synthesis
synthesis grade
Niveau de qualité
Essai
≥99% (acidimetric)
Forme
solid
pH
1.2 (10 g/L in H2O)
Pf
205 °C (decomposition)
Solubilité
213 g/L
Densité
2.13 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([N+H3])[O-]
InChI
1S/H3NO3S/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable