03-3360
Bromine
JIS special grade, ≥99.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
JIS special grade
Densité de vapeur
7.14 (vs air)
Pression de vapeur
175 mmHg ( 20 °C)
671 mmHg ( 55 °C)
Pureté
≥99.0%
Forme
liquid
Disponibilité
available only in Japan
Résistivité
7.8E18 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
58.8 °C (lit.)
Pf
−7.2 °C (lit.)
Densité
3.119 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
BrBr
InChI
1S/Br2/c1-2
Clé InChI
GDTBXPJZTBHREO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles