Documents
PCRH20-RO
Roche
Eau, de qualité « PCR »
liquid, pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml]), pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml]), pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
Synonyme(s) :
Eau, de qualité PCR
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12191602
Nomenclature NACRES :
NA.21
Forme
liquid
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 100 mL (03315843001 [4 x 25 ml])
pkg of 25 mL (03315932001 [25 x 1 ml])
pkg of 25 mL (03315959001 [1 x 25 ml])
Fabricant/nom de marque
Roche
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
L′eau de qualité « PCR » est spécialement purifiée, doublement distillée, déionisée et autoclavée. Le procédé de fabrication permet de s′assurer que même selon les procédures de contrôle qualité strictes de Roche, l′eau ne contient aucune quantité détectable d′acide nucléique. Elle est testée en routine par PCR avec des thermocycleurs conventionnels et des instruments LightCycler®.
Application
Ce produit est spécifiquement testé et qualifié pour pouvoir être utilisé dans toutes les applications de PCR ou de RT-PCR. Il peut être utilisé avec tous les essais de PCR en temps réel ou en point final, ou dès qu′une eau de qualité optimale est nécessaire. Tous les kits LightCycler® et certains des produits d′amplification (disponibles auprès de Roche Applied Science) contiennent cette eau de qualité « PCR ».
Qualité
Contrôle fonctionnel : Chaque lot d′eau de qualité « PCR » est testé en PCR (amplification d′une cible de 0,5 kb à partir de 0,01 ng d′ADN λ). Lorsque le produit de PCR est analysé par électrophorèse sur gel, une bande claire et définie doit apparaître sur le gel.
Absence de nucléases : L′eau est testée avec divers acides nucléiques susceptibles de servir de substrats aux nucléases. Aucune endonucléase, ribonucléase ou activité de coupure ne sont détectées en suivant les procédures de qualité actuellement en vigueur.
Notes préparatoires
Conditions de stockage (solution de travail) : Stocker les solutions de travail pendant une courte période (par exemple 1 semaine) entre 2 et 8 °C.
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
LightCycler is a registered trademark of Roche
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Les clients ont également consulté
Eric K Sackmann et al.
Journal of laboratory automation, 21(1), 166-177 (2015-09-06)
Acoustic liquid handling uses high-frequency acoustic signals that are focused on the surface of a fluid to eject droplets with high accuracy and precision for various life science applications. Here we present a multiwell source plate, the Echo Qualified Reservoir
Y Chaïbou et al.
Medecine et maladies infectieuses, 44(3), 117-122 (2014-03-13)
We had for aim to determine the epidemiology of meningeal and lung invasive infections due to Streptococcus pneumoniae in Burkina Faso. We screened for S. pneumoniae with the usual bacteriology techniques and with real time polymerase chain reaction (rt-PCR) in 7917
Bruce Humphrey et al.
PloS one, 10(7), e0132954-e0132954 (2015-07-15)
More than two decades after its discovery, contaminant microbial DNA in PCR reagents continues to impact the sensitivity and integrity of broad-range PCR diagnostic techniques. This is particularly relevant to their use in the setting of human sepsis, where a
Articles
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.