11666690001
Roche
Buffers in a Box, Premixed TAE Buffer, 10x
pH 8.4, suitable for electrophoresis, pkg of 4 L, solution
Synonyme(s) :
TAE buffer
361,00 $
About This Item
361,00 $
Produits recommandés
Forme
solution
Conditionnement
pkg of 4 L
Fabricant/nom de marque
Roche
Technique(s)
electrophoresis: suitable
pH
8.4
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
20-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Qualité
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash