Principaux documents
05893151001
Roche
Mélange maître Transcriptor Universal cDNA
sufficient for 100 reactions, suitable for cDNA synthesis, suitable for RT-PCR, suitable for RT-qPCR
Synonyme(s) :
RT-PCR | synthèse d'ADNc
5893151001
951,00 $
951,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5893151001
951,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106313
Nomenclature NACRES :
NA.55
951,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 reactions
Caractéristiques
dNTPs included: no
hotstart: no
Fabricant/nom de marque
Roche
Conditionnement
kit of for 100 reactions
Technique(s)
RT-PCR: suitable
RT-qPCR: suitable
cDNA synthesis: suitable
Entrée
purified RNA
Méthode de détection
probe-based
Description générale
Des essais de RT-PCR sensibles et précis sont indispensables aux analyses de génétique moléculaire. Le choix de l'enzyme idéale pour la transcription inverse et la synthèse de l'ADNc est critique pour obtenir des rendements élevés d'ADNc de taille complète et de haute qualité, fidèle à l'ARN cellulaire d'origine.
Nous proposons une sélection de produits Transcriptor pour la transcription inverse, notamment les suivants :
  • Des enzymes d'efficacité hors du commun et dotées d'une plage dynamique étendue dans la PCR en temps réel.
  • Des enzymes capables de réaliser la transcription inverse à haute température, pour la synthèse d'ADNc à partir d'ARN présentant des structures secondaires.
  • Des produits Transcriptor High Fidelity, dotés d'une activité correctrice, pour les applications exigeant les séquences les plus exactes possibles.
Mélange de réaction prêt à l'emploi pour RT-qPCR à deux étapes, adapté à tous les systèmes de PCR en temps réel.
Le mélange maître Transcriptor Universal cDNA est la solution conviviale pour la synthèse rapide d'ADNc en vue d'une utilisation dans les RT-PCR en temps réel à deux étapes. Tous les réactifs nécessaires, notamment les amorces aléatoires (hexamères), les nucléotides, les tampons et les enzymes, sont fournis en deux flacons seulement, pour moins de pipetage. Un maximum de commodité est obtenu en combinant le mélange maître Transcriptor Universal cDNA avec le kit de lyse cellulaire RealTime ready, pour accélérer encore la PCR en temps réel en utilisant directement les lysats de cellules. L'enzyme unique en son genre incluse dans ce kit présente une vaste plage de température et est adaptée à la transcription inverse à haute température. Le mélange maître Transcriptor Universal cDNA se caractérise par une grande spécificité et une haute sensibilité, même avec les matrices ARN complexes et difficiles. D'excellentes performances et une réponse linéaire dans les RT-PCR en temps réel sont obtenues tant pour les gènes peu exprimés que les gènes exprimés en grande quantité. Le mélange maître Transcriptor Universal cDNA est compatible avec les appareils LightCycler® et avec tous les autres appareils de PCR en temps réel nécessitant un colorant de référence.
Application
La transcription inverse est une méthode essentielle en biologie moléculaire. La capacité à convertir l'ARN en ADN pour les analyses qualitatives et quantitatives de l'ARN par PCR conventionnelle ou en temps réel a profondément transformé l'analyse d'expression génique. La transcription inverse suivie d'une réaction en chaîne par polymérase quantitative (RT-PCR ou qRT-PCR) est désormais la référence pour la détection et la quantification de l'ARNm, étant suffisamment sensible pour la quantification de l'ARN provenant d'une seule cellule.
La RT-PCR est également utilisée pour la création de banques d'ADNc, le clonage moléculaire par PCR et le séquençage. Le Mélange maître Transcriptor Universal cDNA est une solution rapide et pratique pour la synthèse d'ADNc et l'analyse par PCR en temps réel. Quel que soit l'appareil de PCR que vous utilisez, ce mélange maître, fourni en deux flacons seulement, vous permet de tirer parti du plein potentiel de vos essais de qRT-PCR.
Caractéristiques et avantages
  • Préservez de précieuses ressources grâce à une configuration sans effort
Il suffit d'ajouter votre ARN. Les deux flacons inclus dans ce kit contiennent tous les réactifs nécessaires à la transcription inverse : amorces aléatoires (hexamères), nucléotides, tampons et enzymes.
  • Gagnez du temps grâce à un protocole rapide.
Le mélange maître optimisé réduit sensiblement la durée de la transcription inverse (10 minutes) et le temps nécessaire à la configuration.
  • Pour un maximum de commodité, combinez ce mélange maître avec le kit de lyse cellulaire RealTime ready de Roche pour obtenir des lysats de cellules sans purification de l'ARN.
  • Réussissez vos réactions, même avec les matrices les plus difficiles.
La grande thermostabilité de la transcriptase inverse Transcriptor et le système de tampons spécialement optimisé vous permettent d'utiliser des températures d'incubation allant jusqu'à 60 °C, pour la transcription précise des matrices à structures secondaires particulièrement difficiles.
  • Standardisez et quantifiez vos expériences de qRT-PCR pour des résultats reproductibles.
Des résultats sensibles et reproductibles peuvent être obtenus sur un intervalle dynamique linéaire s'étendant sur au moins six ordres de grandeur.
  • Augmentez la sensibilité et la spécificité de vos qRT-PCR à deux étapes.
Obtenez des valeurs de seuil du cycle (Ct) plus basses, en utilisant une quantité d'ARN total à partir de 0,1 pg.
Composants
  • Transcriptase inverse universelle Transcriptor, concentrée 20x
  • Tampon de réaction universel Transcriptor, concentré 5x
Autres remarques
Produit destiné uniquement à la recherche en sciences de la vie. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Informations légales
LightCycler is a registered trademark of Roche
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Genetically unmatched human iPSC and ESC exhibit equivalent gene expression and neuronal differentiation potential
Marei, et al.
Scientific Reports, 7 (2017)
Sex Dependent Hepatoprotective Role of IL 22 Receptor Signaling in Non Alcoholic Fatty Liver Disease Related Fibrosis
Abdelnabi, et al.
Cellular and molecular gastroenterology and hepatology, 14, 1269-1269 (2022)
Monia Souidi et al.
International journal of molecular sciences, 22(2) (2021-01-15)
Numerous protocols of cardiac differentiation have been established by essentially focusing on specific growth factors on human pluripotent stem cell (hPSC) differentiation efficiency. However, the optimal environmental factors to obtain cardiac myocytes in network are still unclear. The mesoderm germ
Adi Zheng et al.
Journal of cell science, 135(5) (2022-01-05)
High-density lipoproteins (HDLs) prevent cell death induced by a variety of cytotoxic drugs. The underlying mechanisms are however still poorly understood. Here, we present evidence that HDLs efficiently protect cells against thapsigargin (TG), a sarco/endoplasmic reticulum (ER) Ca2+-ATPase (SERCA) inhibitor