| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 kit | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 612,00 $ |
A propos de cet article
612,00 $
Quality Segment
usage
sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions
feature
dNTPs included, hotstart: no
technique(s)
RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable
color
colorless
input
purified RNA
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) RT-PCR: suitable, cDNA synthesis: suitable | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| feature dNTPs included, hotstart: no | feature dNTPs included: no, hotstart: no | feature dNTPs included, hotstart | feature - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 20-25°C |
| usage sufficient for 50 reactions, kit sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 50 reactions | usage sufficient for 100 reactions | usage sufficient for 50 reactions |
| input purified RNA | input purified RNA | input purified RNA | input - |
Composants de kit seuls
- Enhanced Avian Reverse Transcriptase 1000 U
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
wgk
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
The 3’/5’ integrity assay identifies RNA degradation, crucial for large sample sets or less detectable degradation.
Articles
Challenges in gene expression analysis include mRNA stability, temporal transcription patterns, and mRNA-protein correlation, impacting accuracy.
Contenu apparenté
Polymerase chain reaction (PCR) is a technique for amplifying nucleic acid molecules and is commonly used in many applications, including RT-PCR, hot start PCR, end point PCR and more.
La réaction en chaîne par polymérase (PCR pour "Polymerase Chain Reaction") est une technique d'amplification des molécules d'acide nucléique qui est couramment employée dans de nombreuses applications, incluant la RT-PCR, la PCR à démarrage à chaud, la PCR en point final, et bien d'autres.
La RT-qPCR, ou PCR quantitative après transcription inverse, combine les effets de la transcription inverse et de la PCR quantitative, ou PCR en temps réel, pour amplifier et détecter des cibles spécifiques. La RT-qPCR trouve de multiples applications, notamment dans la quantification du niveau d'expression génique, la validation de l'interférence par ARN ou la détection d'agents pathogènes comme les virus.
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| STR1-1KT | 04061835574988 |
![Enhanced Avian Reverse Transcriptase [eAMV™ RT] For reverse transcription at higher temperatures & rare mRNAs](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/496/245/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42/640/af9bcef6-1474-494b-8fba-32ca0fd56c42.jpg)