Principaux documents
ZWDKADPA1
Milli-Q
Adaptateur pour kit de distribution d'eau pour laveur de verrerie
Connects a washer distribution kit to the outlet valve of the Milli-Q® IQ/IX storage tank
ZWDKADPA1
278,00 $
278,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
ZWDKADPA1
278,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104214
Nomenclature NACRES :
JA.13
278,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Compatibilité
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
L'adaptateur pour kit de distribution pour laveur de verrerie raccorde un kit de distribution avec la sortie d'une cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX.
Caractéristiques et avantages
Ce raccordement permet d'alimenter le kit de distribution pour laveur de verrerie avec de l'eau pure provenant d'une cuve de stockage Milli-Q® IQ/IX.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany