Principaux documents
ZTSCXS
Millipore
ZipTip® Pipette Tips
strong cation exchange (SCX) resin, bed volume 0.6 μL, tip volume 10 μL
Synonyme(s) :
Disposable pipette tips, Micro pipette tips
8 PKG
118,00 $
96 EA
985,00 $
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
8 PKG
118,00 $
96 EA
985,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121600
eCl@ss :
32033590
Nomenclature NACRES :
NB.24
Volume du lit:
0.6 μL
Épaisseur:
12 μm
D.I. de la pointe:
3.375 mm
L de la pointe:
31 mm
D.E. de la pointe:
5.8 mm
Volume de la pointe:
10 μL
Stérilité:
non-sterile
Fabricant/nom de marque:
ZipTip®
118,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
resin (Strong cation exchange)
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
ZipTip®
Paramètres
4-70  °C temperature
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
fractionation: suitable
protein purification: suitable (concentration)
Volume du lit
0.6 μL
Épaisseur
12 μm
D.I. de la pointe
3.375 mm
L de la pointe
31 mm
D.E. de la pointe
5.8 mm
Volume de la pointe
10 μL
Dimension de pores
300 Å pore size
pH
1.5-13.5
2-12(for 24 hour exposure)
Capacité
5 μg binding capacity(typically; when used with saturating amounts of analyte)
Conditions d'expédition
ambient
Informations légales
ZIPTIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Improve your mass spectra with strategies to optimize sample preparation in protein and small molecule mass spectrometry.