Documents
ZMQSFTS01
Milli-Q
Pédale de commande
Hands-free dispensing accessory for Milli-Q® Advantage A10 / Integral, Q-POD® Element, and Elix® Advantage systems
Synonyme(s) :
Pédale de commande pour systèmes d'eau Milli-Q® et Elix®
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NA.21
Caractéristiques
Remotely controls water delivery by a simple push of the foot.
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Q-POD®
L du câble
3 m
Compatibilité
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Q-POD® Element
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Connectée à un distributeur d'eau ultra pure (Q-POD®) ou d'eau pure (E-POD®), la pédale de commande est un accessoire qui permet de contrôler à distance la distribution de l'eau, d'une simple pression du pied. Une fois le volume souhaité d'eau atteint, il suffit de relâcher la pédale pour arrêter instantanément la distribution d'eau.
Lorsqu'elle est combinée au mode de distribution volumétrique, une simple pression sur la pédale lance la production d'eau purifiée au point de distribution. La distribution s'arrête automatiquement lorsque le volume défini est atteint.
Accessoire de distribution en mode "mains libres" pour une utilisation avec les systèmes Milli-Q® Advantage A10, Milli-Q® Integral, Q-POD® Element et Elix® Advantage.
Caractéristiques et avantages
  • Idéale pour les scientifiques qui ont besoin d'avoir les mains libres lorsqu'ils accèdent à l'eau purifiée.
  • Le mode de distribution volumétrique permet de gagner du temps lors de la distribution répétée d'un même volume.
  • Compatible avec les protocoles sanitaires du laboratoire, car les utilisateurs n'ont pas besoin de toucher le système pour accéder à l'eau.
  • Un câble de 3 m offre la possibilité de positionner la pédale en fonction des contraintes d'aménagement de votre laboratoire.
Informations légales
E-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Q-POD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany