ZLXM0D040
Module d'électrodésionisation (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 40 L/hr
9 470,00 $
About This Item
9 470,00 $
Produits recommandés
Matériaux
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caractéristiques
removes remaining ions by electrodeionization
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Elix®
Paramètres
40 L/hr flow rate
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Pièce de rechange d'origine pour le module d'EDI Elix® - ZLXM0D040.
- Contient une résine échangeuse d'ions à lit mixte.
- Élimine efficacement les ions résiduels de l'eau purifiée par OI pour donner une eau pure de qualité constante, indépendamment de la qualité de l'eau d'alimentation (conductivité, teneur en CO2) ou des performances de la cartouche d'OI.
- Évite les procédures de régénération chimique dangereuses, le remplacement de résines onéreuses, le changement de cartouches de déionisation 5DI) ou l'ajout d'adoucisseurs.
- Limite le temps de maintenance, assurant des frais de fonctionnement peu élevés et prévisibles.