Documents
YY2214258
Millipore
Grille de drainage, 142 mm
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
Drain Support
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
316 stainless steel
Compatibilité
for use with Stainless Steel Filter Holder, 142mm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les porte-filtres en acier inoxydable sont conçus pour ultra-purifier ou stériliser des liquides ou des gaz par filtration sous pression. Les grilles de support à revêtement PTFE permettent l'autoclavage avec les membranes en place.
YY3009000 Support de filtre, 90 mm, en acier inoxydable
Pièces de rechange
XX2504705 Adaptateur de tube flexible, filetage mâle de 0,635 cm et D.I. de 0,9525 cm
XX4204708 Vanne d'évacuation / de décharge
YY3009053 Joints toriques, boîtier de filtre de 90 mm, en PTFE
YY3009054 Grille de support, revêtement en PTFE
YY2209058 Grille de drainage, 90 mm
YY2209059 Pieds de support
Application
Accessoires pour supports filtres pour la préparation d'échantillons.