Documents
XX6602500
Millipore
Distributeur de solvant filtré, 25 mm
Synonyme(s) :
Filter Dispenser, Solvent Dispenser
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
Niveau de qualité
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Hauteur
31.8 cm
Diamètre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Contenance du flacon/de la fiole
1 L
Application(s)
filtration
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ultranettoyez et délivrez de petits volumes de solvant en pressant un flacon. Ce distributeur fonctionnant par pression manuelle comprend un support filtre surmonté d'un tube verseur. À utiliser pour orienter le jet de solvant filtré sur les surfaces.
Caractéristiques et avantages :
•La pompe à poire intégrée évite d'utiliser une pompe externe
•Contient jusqu'à 1 l de solvant
Applications :
Filtration de solvants avant analyses de contamination, rinçage au solvant de pièces usinées et de récipients de collecte
XX6602500 Distributeur de solvant filtré
Pièces de rechange
XX6602501 Ballon et bouchon en néoprène
XX3002502 Joint plat pour support filtre, PTFE
XX3002510 Grille support en acier inoxydable