Documents
XX42P0L62
Millipore
Long Tie Rods for Stainless Steel Pellicon Holder
About This Item
Code UNSPSC :
23151800
eCl@ss :
32031690
Matériaux
stainless steel
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Hauteur
25.4 cm (10 in.)
Longueur
22.2 cm (8.75 in.)
Largeur
38 cm
Poids
24 kg
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany