Principaux documents
XX2702510
Millipore
Grille de support, 25 mm, polypropylène
Accessories for filter holders for sample preparation.
30 EA
306,00 $
306,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
30 EA
306,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
306,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene support
Niveau de qualité
Diamètre
25 mm
Compatibilité
for use with 1225 Sampling Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports de filtration Swinnex vous offrent la possibilité de pouvoir choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports de filtration Swinnex en laissant la membrane en place. Ultra-purifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue, ou installez le dispositif en ligne pour filtrer des volumes plus importants.
Caractéristiques et avantages :
•Disponibles en trois tailles pour une gamme de volumes à traiter
•Autoclavable avec filtre en place pour une filtration stérilisante
SX0001300 Support de filtration Swinnex, 13 mm
SX0002500 Support de filtration Swinnex, 25 mm
SX0004700 Support de filtration Swinnex, 47 mm
Pièces de rechange
SX0001301 Joints en silicone pour support de filtration Swinnex 13 mm
SX0002501 Joints en silicone pour support de filtration Swinnex 25 mm
XX2702510 Grille de support, 25 mm, en polypropylène
XX1104715 Grille de support, 47 mm, en polypropylène
XX1104707 Joint torique (5-329) pour support de filtration Swinnex 47 mm, en silicone
SX0004701 Joint torique de base pour support de filtration Swinnex 47 mm, en silicone
SX00047RK Kit de pièces de rechange pour support de filtration Swinnex 47 mm