Principaux documents
XX2604701
Millipore
Filter holder support, PVC
1 EA
350,00 $
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
350,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
350,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
PVC body
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Entrée
sample type cosmetics
sample type beer
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Application
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring