Principaux documents
XX2504755
Millipore
Tubing, 1/4in. x 23in., latex
1 EA
32,80 $
32,80 $
Date d'expédition estimée le03 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
32,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NB.24
32,80 $
Date d'expédition estimée le03 juin 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
latex
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
D.I.
6.3 mm (0.25 in.)
Longueur
58 cm
Entrée
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Notes préparatoires
Sterilization Method
Autoclavable (Cannot be autoclaved with filter holder in place. Filter may be damaged by extractables from tubing)