XX1519002
Base et bouchon Millipore pour la filtration sous vide
1 650,00 $
About This Item
1 650,00 $
Produits recommandés
Diamètre
90 mm
Raccords
6 mm (1/4 in.) outlet tubulated cap sidearm
Description générale
Base et bouchon en verre, 90 mm, support en verre fritté
Ces accessoires sont conçus pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide Millipore en verre ou pour modifier leur configuration.
Cet article est un accessoire du kit de support filtre tout pyrex Millipore de 90 mm.