Principaux documents
XX1104705
Millipore
Flacon de réception Sterifil, 250 ml
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031623
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
polysulfone flask (receiver)
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Sterifil®
Paramètres
250 mL sample volume
Technique(s)
vacuum filtration: suitable
Diamètre
47 mm
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Sterifil Aseptic System
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
L'unité aseptique Sterifil® est un outil qui a été conçu pour les applications de filtration classique et la filtration d'échantillons avant analyse de la contamination bactériologique ou particulaire. Cette unité fermée protège l'échantillon et le filtrat de toute contamination environnementale. Le support et l'entonnoir Sterifil sont vendus séparément (sans le flacon de réception et son couvercle) pour une utilisation avec des flacons à filtre de 1 l standards ou des rampes multi-postes.
Selon le filtre membrane choisi, les produits Sterifil peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment le contrôle de la biocharge et le dénombrement des micro-organismes dans les échantillons.
Caractéristiques et avantages :
•Unité fermée protégeant l'échantillon et le filtrat de toute contamination environnementale
•Dispositif autoclavable avec la membrane en place, pour des applications stériles avec moins de déchets
•Pompe à poire disponible en option, permettant de réaliser des filtrations sur le terrain
Applications :
Filtrations classiques, filtrations sur le terrain (avec la pompe à poire disponible en option), contrôles de biocharge, dénombrement des micro-organismes, procédés de filtration nécessitant de conserver la membrane
Informations légales
Sterifil is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany