VPPH202NB1
Viresolve® Pro Shield H
Virus prefilter, Viresolve® Pro Shield H, Magnus 2.2 format, filtration area 1.53 m²
Synonyme(s) :
Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2
18 793,00 $
About This Item
18 793,00 $
Produits recommandés
Description
Large volume processing
Niveau de qualité
Gamme de produits
Viresolve®
Hauteur
9.50 cm (3.74 in.)
Longueur
34.29 cm (13.50 in.)
Poids
5.8 kg (12.8 lb)
Description générale
Les dispositifs Viresolve Pro Magnus sont généralement utilisés pour la filtration de volumes de protéines issus de lots de taille moyenne à grande. Le dispositif Viresolve® Pro Shield H Magnus 2.2 offre une surface de filtration de 1,53 m2 et est principalement utilisé dans le traitement des volumes de petite taille / de taille pilote.
Informations légales
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais