TGFBMAG-64K-03
Kit 3 plex avec billes magnétiques MILLIPLEX® TGFß - Essai multiplex d′immunologie
for quantification of TGFß1, TGFß2 and TGFß3 in multiple species
Synonyme(s) :
Dosage à 3 analytes pour TGFß, Kit à billes magnétiques pour TGFß
1 470,00 $
About This Item
1 470,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Espèces réactives
horse, human, nonhuman primates, feline, pig, mouse, rat, canine
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 62-128%
sensitivity: 8-12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Premixed
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Description générale
Le panel de TGFβ1, 2 et 3 MILLIPLEX® est un kit à 3 plex permettant de quantifier simultanément les analytes suivants dans les échantillons de sérum, de plasma et de culture cellulaire/tissulaire : le TGF-β1, le TGF-β2 et le TGFβ3. La plateforme Luminex® xMAP® est basée sur un format d'immunoessai avec billes magnétiques, conférant une vitesse et une sensibilité optimales, pour quantifier simultanément de multiples analytes et ainsi augmenter considérablement la productivité, tout en réduisant le volume d'échantillonnage afin de préserver vos échantillons de grande valeur.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Application
- Analytes : TGF-β1, TGF-β2, TGF-β3.
- Espèces recommandées : En plus des formes humaines, ce produit peut détecter le TGF-β1, le TGF-β2 et le TGF-β3 dans le sérum des espèces suivantes : souris, rat, mini-porc, hamster, cochon d'Inde, macaque rhésus et macaque cynomolgus. Il permet aussi de détecter le TGF-β1 et le TGF-β2 dans le sérum canin, de cheval et de lapin. Cependant l'ampleur exacte des réactions croisées n'a pas été déterminée.
- REMARQUE : Ce test nécessite un traitement d'acidification des échantillons à l'aide des réactifs et du protocole fournis.
- Types d'échantillons recommandés : Sérum, plasma, surnageant et lysat de culture cellulaire/tissulaire.
- Dilution recommandée pour les échantillons : 25 μl par puits d'une dilution au 1/30e après traitement d'acidification des échantillons de sérum et de plasma ; une dilution des échantillons de culture cellulaire/tissulaire peut être nécessaire avant le traitement d'acidification (voir le protocole pour plus de détails).
- Temps d'analyse : Toute une nuit (16-18 heures) entre 2 et 8 °C, ou bien 2 heures à température ambiante (entre 20 et 25 °C).
- Domaine de recherche : Inflammation et immunologie.
- Sous-domaine de recherche : Maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires chroniques, troubles immunitaires, maladies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Contenu apparenté
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Learn how immunoassays are used in cosmetics and personal care research to discover potential harmful effects of cosmetics products, and assess markers of inflammation, sensitization, aging, and tissue regeneration among others.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.
Uncover tips and tricks to multiplexing in this guide from the experts. Learn how you can enhance the power of your research with MILLIPLEX® multiplexing, including industry guidance for immunoassays, multiplexing tips, one-day MILLIPLEX® multiplex assays for limited lab time, and more.