Principaux documents
TGFBMAG-64K-01
Millipore
Kit MILLIPLEX à billes magnétiques monoplex TGFβ1®, Dosage immunologique en multiplex
This Immunology Multiplex Assay is used for the simultaneous quantification of the TGF-β1 biomarker in the following species: Mouse/Human/Rat/Pig/Horse/Rabbit/Guinea Pig/Hamster.
Synonyme(s) :
Luminex® cytokine immunoassay, Millipore TGF beta kit, transforming growth factor beta 1 kit
96 WELLS
978,00 $
978,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
96 WELLS
978,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
978,00 $
Disponibilité du produit : Vous recevrez un accusé de réception de commande lorsque la commande aura été saisie dans notre système.
Demander des informations complémentaires
Niveau de qualité
Espèces réactives
rat, canine, feline, nonhuman primates, mouse, human, pig
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
assay range
accuracy: 100%
sensitivity: 12 pg/mL
standard curve range: 9.8-2,500 pg/mL
Technique(s)
multiplexing: suitable
Compatibilité
configured for Single Plex
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Le système du facteur de croissance transformant bêta (TGFβ), une superfamille de cytokines et de voies de signalisation, est hautement conservé au sein du règne animal. Le TGFβ intervient dans le développement des cellules immunitaires, l'angiogenèse, la cicatrisation, le développement embryonnaire et le développement osseux, et a un rôle essentiel dans la réponse immunitaire, les maladies cardiaques et le cancer. Dans son état normal, le TGFβ est l'une des quelques classes de protéines capables d'inhiber la croissance cellulaire en bloquant la mitose à l'état G1, ce qui induit la différenciation ou l'apoptose des cellules. Toutefois, durant l'oncogenèse, les mutations de la voie de signalisation du TGFβ provoquent une résistance des cellules tumorales aux effets du TGFβ à fonction normale, entraînant une prolifération sans régulation. Les premiers travaux de recherche suggèrent que la VE-cadhérine pourrait renforcer la voie de signalisation du TGFβ muté.
Le kit à billes magnétiques monoplex TGFβ1 de MILLIPLEX® est un kit monovalent permettant de quantifier le TGFβ dans les échantillons de sérum, de plasma, les lysats cellulaires/tissulaires et les surnageants
de culture.
La plateforme Luminex® xMAP® utilise un format d'immunodosage à billes magnétiques, offrant une vitesse et une sensibilité idéales pour quantifier plusieurs analytes simultanément, et améliorant ainsi considérablement la productivité tout en préservant le volume de vos précieux échantillons.
Type de panel : Cytokines/chimiokines
Spécificité
En plus des formes humaines, ce produit peut détecter le TGFβ1 dans le sérum des espèces suivantes : cheval, lapin, souris, rat, mini-porc, chien, hamster, cochon d'Inde, macaque rhésus et singe cynomolgus (macaque crabier). Cependant l'ampleur exacte des réactions croisées n'a pas été déterminée.
Application
  • Analyte : TGFβ1
  • Espèces recommandées : En plus des formes humaines, ce produit peut détecter le TGFβ1 dans le sérum des espèces suivantes : cheval, lapin, souris, rat, mini-porc, chien, hamster, cochon d'Inde, macaque rhésus et singe cynomolgus (macaque crabier). Cependant l'ampleur exacte des réactions croisées n'a pas été déterminée.
  • Type d'échantillons recommandé : Sérum, plasma, surnageants et lysats de cultures cellulaires/tissulaires.
  • REMARQUE : Ce test nécessite un traitement d'acidification des échantillons à l'aide des réactifs et du protocole fournis.
  • Dilutions d'échantillons recommandées : 25 μl par puits d'une dilution au 1/30e après traitement d'acidification des échantillons de sérum et de plasma ; une dilution des échantillons de culture cellulaire/tissulaire peut être nécessaire avant le traitement d'acidification (voir le protocole pour plus de détails).
  • Temps d'analyse : Toute une nuit (16-18 heures) entre 2 et 8 °C, ou bien 2 heures à température ambiante (entre 20 et 25 °C).
  • Domaine de recherche : Inflammation et immunologie.
  • Sous-domaine de recherche : Maladies cardiovasculaires, maladies inflammatoires chroniques, troubles immunitaires, maladies inflammatoires, polyarthrite rhumatoïde.
Conditionnement
Tout ce dont vous avez besoin dans un seul kit.
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les composants du kit entre 2 et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Patrick Bellelis et al.
Gynecologic and obstetric investigation, 84(5), 435-444 (2019-02-04)
The objective of this study was to evaluate cytokines related to natural killer and T-regulatory cells in endometriotic lesions, peritoneal fluid (PF) and the peripheral blood (PB) of patients with deep infiltrative endometriosis. A case-control study was conducted in a
Nancy N Ortiz-Villatoro et al.
Scientific reports, 11(1), 16780-16780 (2021-08-20)
There are no clinical interventions to prevent post-injury epilepsy, a common and devastating outcome after brain insults. Epileptogenic events that run from brain injury to epilepsy are poorly understood. Previous studies in our laboratory suggested Proechimys, an exotic Amazonian rodent
Xiaonan Li et al.
PloS one, 16(5), e0251293-e0251293 (2021-05-14)
Proteins and lipids of milk fat globule membrane (MFGM) and probiotics are immunomodulatory. We hypothesized that Lactobacillus paracasei ssp. paracasei strain F19 (F19) would augment vaccine antibody and T helper 1 type immune responses whereas MFGM would produce an immune
Albert D Donnenberg et al.
Oncotarget, 10(60), 6456-6465 (2019-11-20)
We compared the secretome of metastatic (non-small cell lung cancer (NSCLC)) and primary (mesothelioma) malignant pleural effusions, benign effusions and the published plasma profile of patients receiving chimeric antigen receptor T cells (CAR-T), to determine factors unique to neoplasia in
Jorge Carrascal et al.
European journal of immunology, 46(3), 593-608 (2015-12-08)
Autoreactive B lymphocytes play a key role as APCs in diaebetogenesis. However, it remains unclear whether B-cell tolerance is compromised in NOD mice. Here, we describe a new B lymphocyte transgenic NOD mouse model, the 116C-NOD mouse, where the transgenes
Contenu apparenté
Discover benefits of using biomarker detection multiplex immunoassays for companion and agricultural animal health research and find vet med multiplex assays.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
See how multiplexing the inflammation signaling pathway with MILLIPLEX® inflammation assays or cell signaling assays can help researchers bridge the gap between immunology and cell signaling, including investigating T cell signaling, Th Cell differentiation, inflammatory response signaling, and sepsis signaling.