Documents
SYPK0SIX3
Milli-Q
Cartouche de purification SynergyPak®
For Synergy® systems connected to DI water feed containing high silt
Synonyme(s) :
Cartouche de purification SynergyPak® 3
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JA.14
Matériaux
resin (Ion-Exchange Resin)
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
SynergyPak®
Matrice
Macroporous
Capacité
26 g/L ion exchange capacity
Compatibilité
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La cartouche SynergyPak® est conçue pour produire de l'eau ultra pure lorsque les systèmes Synergy® sont alimentés en eau désionisée (non exempte de particules).
La cartouche utilise les principales technologies de purification. L'étape finale consiste à purifier l'eau prétraitée au point de distribution en éliminant les traces de contaminants critiques pour vos expériences.
Cette cartouche doit être remplacée périodiquement lors des opérations de maintenance du système.
Application
Cette cartouche élimine les contaminants ioniques présents dans l'eau, même à l'état de traces.
Caractéristiques et avantages
  • Conception du type "plug and play" pour un remplacement facile et rapide.
  • Nécessite un faible niveau d'entretien.
  • Charbon actif, échange d'ions et technologie de filtration en profondeur pour purifier l'eau.
Informations légales
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany