Principaux documents
SYMBDSF02
Millipore
Support pour plateau de récupération Steritest® Symbio pour 2 canisters, pompe FLEX, en intégration haute
This accessory streamlines the workflow and increases safety during sterility testing
Synonyme(s) :
Support de canister
1 EA
1 200,00 $
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EA
1 200,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151818
Nomenclature NACRES :
NB.79
1 200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Matériaux
316L stainless steel support (drain tray)
EPDM rubber seal
Agence
EP (2.6.1)
JP (4.06)
USP (71)
Fabricant/nom de marque
Steritest®
Entrée
pharmaceutical(s)
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio pump
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le support pour plateau de récupération Steritest® Symbio comprend le support de canister en acier inoxydable et le raccord rapide conçus pour la pompe FLEX prévue pour 2 canisters en intégration haute.
Application
Accessoires pour rationaliser votre travail et accroître la sécurité durant les essais de stérilité.
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany