Principaux documents
SX0143V
Supelco
Gel de silice
size 6-18 mesh , indicating
Synonyme(s) :
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
11101527
Numéro de classement CE :
231-545-4
Forme
granular
Taille
6-18 mesh , indicating
Couleur
blue
Taille des particules
6-18 mesh (>=75%)
pb
2230 °C
Pf
>1600 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clé InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
6-18 Mesh Indicating
Remarque sur l'analyse
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable