Principaux documents
SMP2A25NB6
Millipore
Capsule OptiScale®, Milligard® PES 1,2/0,2 µm de dimension de pores nominale
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.2 μm
Synonyme(s) :
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.2 m nominal NB
6 PKG
297,00 $
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 PKG
297,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
297,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 25
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
bioburden reduction: suitable
Longueur
3.9 cm (1.52 in.)
Largeur
1.21 in.
Diamètre
3.1 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Code de la cartouche
not applicable
Description générale
Présentation du dispositif : capsule
Autres remarques
Ces produits sont fabriqués sur un site de production qui respecte les bonnes pratiques de fabrication (Good Manufacturing Practices) de la FDA.
Mode d'emploi
  • Rétention : bactéries
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Applications : purification des protéines
  • Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
  • Mode d'emploi : voir les paragraphes "Installation" et "Mouillage" du mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Stockage : voir le mode d'emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
Les dispositifs ont été testés et les résultats montrent qu'ils répondent aux exigences du chapitre <78> de l'USP concernant les solutés parentéraux de grand volume.
Méthode de stérilisation
L'intégrité de la capsule est maintenue après 1 cycle d'autoclave de 60 minutes à 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Ce produit a passé avec succès le test de l'USP concernant la recherche de particules dans les préparations injectables.
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Aseptic filters are offered in disposable capsules and cartridge formats. This guide will help you find the right format for your bioburden control.
Prefilters can be used throughout bioprocessing to remove to remove particulates, improve quality and protect sterilizing filters and downstream unit operations.
Contenu apparenté
Learn how prefilters and bioburden control can improve the efficiency of downstream purification by removing particulates and protecting unit operations.