Principaux documents
SK1M008W01
Millipore
Cassette Pellicon® XL50 avec membrane Biomax®
NMWCO 50 kDa
Synonyme(s) :
Pellicon® XL50 with Biomax 50 kDa Membrane, C Screen, 50 cm2
1 EA
611,00 $
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
611,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
611,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
Caractéristiques
holdup volume 3.2 mL
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Paramètres
0.03-0.05 L/min recirculation rate
2.8 bar max. transmembrane pressure (40 psig)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 50 °C
Technique(s)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Longueur
18.8 cm (7.4 in.)
Largeur
3 cm (1.2 in.)
Surface nominale de la membrane
50 cm2
Extractibles par gravimétrie
≤7.5 mg/device
Matrice
Biomax®
Dimension de pores
50 kDa NMWCO
pH
1-14(cleaning)
1-14(continuous)
Description générale
Device Configuration: Cassette
Filter Code: Biomax 50
Filter Type: Ultrafiltration
Caractéristiques et avantages
Type C screen (coarse screen)
Conditionnement
Each Pellicon® XL50 cassette is packaged one per box and includes Operating Instructions, an Accessory Kit and a Certificate of Quality
Autres remarques
These products are manufactured in a facility which adheres to FDA Good Manufacturing Practices.
Remarque sur l'analyse
Gravimetric Extractables: after a water flush
Informations légales
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany