SHGLA25NB6
Produit multicouche Durapore® 0,45/0,22 µm, Capsule OptiScale®
OptiScale® 25, filtration area 3.5 cm2, pore size 0.45/0.22 μm
Synonyme(s) :
Multilayer Durapore® 0.45 μm/0.22 μm Optiscale 25mm NB
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PVDF membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
Gamme de produits
OptiScale® 25
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
OptiScale®
Paramètres
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi) at 25 °C
60 psi max. differential pressure (4.1 bar) at 25 °C (forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
3.9 cm (1.52 in.)
Largeur
1.21 in.
Diamètre
3.1 cm (1.2 in.)
Surface de filtration
3.5 cm2
Impuretés
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Multilayer Durapore®
pore size
0.45/0.22 μm pore size
Entrée
sample type liquid
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Autres remarques
- Rétention : Bactéries
- Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
- Application : Purification des protéines
- Usage prévu : réduction ou élimination des micro-organismes/de la biocharge
- Instructions d'utilisation : Veuillez consulter les paragraphes concernant l′installation et le mouillage du mode d′emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Conditions de stockage : Veuillez consulter le mode d′emploi du dispositif OPTISCALE®-25.
- Conditions d′élimination : À éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Notes préparatoires
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 °C
Remarque sur l'analyse
Après stérilisation et rinçage contrôlé avec 35 l d'eau, les échantillons présentaient une teneur en COT inférieure à 500 ppb conformément au chapitre <64> de l'USP et une conductivité inférieure à 1,3 µS/cm conformément au chapitre <64> de l'USP à 25 °C.