SCWP0190R
Filtre membrane en esters de cellulose, 8,0 µm de dimension de pores
MF-Millipore™, 19 mm x 42 mm for cytology, hydrophilic
Synonyme(s) :
MF-Millipore™ Membrane Filter, 8 µm pore size
298,00 $
About This Item
298,00 $
Produits recommandés
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore™
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
620 mL/min-cm2 water flow rate
65 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Filtre, L × l
1.9 cm × 4.2 cm
Épaisseur
135 μm
Extractibles par gravimétrie
6%
Indice de réfraction
n/D 1.515
Matrice
MF-Millipore™
Dimension de pores
8.0 μm pore size
84 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3