SCT242
BioTracker CDg16 Activated Macrophage Probe
Synonyme(s) :
Live Cell Imaging Probe
552,00 $
About This Item
552,00 $
Produits recommandés
Poids mol.
calculated mol wt 597.54 kDa
Niveau de qualité
Conditionnement
vial of 1 mg
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell based assay: suitable
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Reference: Park, Sung-Jin, et al. "Imaging inflammation using an activated macrophage probe with Slc18b1 as the activation-selective gating target." Nature communications 10.1 (2019): 1-7.
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable