SCT064
Molécule transporteuse de NTP BioTracker
Quick and efficient transport of labeled NTPs into cells for live cell imaging of DNA replication, synthesis, etc. Labeling of DNA with fluorescent NTPs is one of the essential methods in cell cycle analysis.
Synonyme(s) :
Cell cycle detection, Live cell imaging probe, Live cell imaging probe, Cell cylce probe
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (H-NMR)
≥98% (HPLC)
≥98% (LC/MS)
≥98% (elemental analysis)
Technique(s)
cell based assay: suitable
Méthode de détection
fluorometric
Description générale
La molécule transporteuse de NTP BioTracker<TMSYMBOL></TMSYMBOL> possède un site récepteur pour se lier sélectivement aux NTP, et un agent de pénétration cellulaire. Ce transporteur est capable de se lier aux NTP et de les faire rentrer rapidement dans les cellules, sans causer de dommage apparent à la membrane cellulaire ni réduire la viabilité de la cellule. Les NTP ainsi transportés sont rapidement libérés par le complexe et attendent, dans le noyau, d′être incorporés à l′ADN. Il est possible d′utiliser des NTP marqués pour l′imagerie de cellules vivantes, les essais de prolifération cellulaire, les études portant sur la biologie de synthèse, la synthèse d′ADN artificiel, le suivi de la division cellulaire, la recherche sur les nucléotides antiviraux et anticancéreux actifs, entre autres applications.
Application
Imagerie cellulaire
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Endommagement et réparation de l′ADN
Qualité
Masse molaire : 3470,14 g/mol
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque : Centrifuger brièvement pour que le culot se dépose au fond du flacon avant ouverture.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Cell cycle regulates vital processes like DNA repair, cancer prevention. Four stages: G1, S, G2, M. NTPs don't permeate membranes.