Principaux documents
SCM121
Sigma-Aldrich
Milieu de différenciation OsteoMAX-XF
Defined Xeno-Free osteogenesis differentiation medium that is specially formulated to readily differentiate human mesenchymal stem cells (MSCs) into mature osteocytes as assessed by alizarin red & alkaline phosphatase staining.
Synonyme(s) :
Osteocyte differentiation media, Osteogenesis Media, Osteogenesis media, Osteocyte differentiation media
1 KIT
491,00 $
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 KIT
491,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352207
eCl@ss :
32160801
Nomenclature NACRES :
NA.75
491,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
OsteoMAX-XF
Technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
L′os subit un processus de remodelage continu qui nécessite l′activité coordonnée de deux types de cellules. Les ostéoclastes décomposent la matrice osseuse tandis que les ostéoclastes déposent du collagène, du calcium, du phosphore et d′autres minéraux afin de former une nouvelle matière osseuse. La masse et la densité de l′os dépendent de l′équilibre entre l′activité des ostéoclastes et l′activité des ostéoblastes. De nombreuses maladies osseuses, notamment l′ostéoporose, un phénomène courant lié à l′âge touchant les femmes post-ménopausées et provoquant une forte réduction de la masse osseuse, et l′ostéogénèse imparfaite, aussi connue sous le nom de maladie des os de verre, sont probablement dues à une dérégulation des ostéoblastes et des ostéoclastes. Comprendre les mécanismes moléculaires qui sous-tendent l′ostéogenèse, c′est-à-dire le processus de formation de nouvelle matière osseuse, revêt donc une importance cruciale.
Les cellules souches mésenchymateuses (CSM) sont par définition une population de cellules progénitrices adhérentes, multipotentes, capables de s′auto-renouveler et pouvant se différencier en plusieurs lignées de cellules mésenchymateuses. Des CSM ont été isolées à partir de moelle osseuse adulte, de tissu adipeux et de sang de cordon ombilical. Elles peuvent aussi être produites in vitro à partir de cellules embryonnaires et de cellules souches pluripotentes induites. Il a été montré, dans des tests in vitro réalisés en conditions définies, qu′il est facile de différencier des CSM en cellules de lignées spécifiques formant du tissu osseux, cartilagineux, graisseux, tendineux et musculaire.
Le milieu de différenciation OsteoMAX-XF d′EMD Millipore est spécialement formulé pour provoquer facilement la différenciation des cellules souches mésenchymateuses humaines en lignée ostéogénique (ostéocytes), comme le montre le marquage à l′alizarine rouge et à la phosphatase alcaline. Cette formulation exclusive a été développée avec CombiCultTM, une technologie combinatoire brevetée de Plasticell à base de billes spécialement mise au point pour la découverte de nouveaux protocoles de différenciation des cellules souches.
Caractéristiques et avantages
- Milieu de formulation définie, sans sérum ni xéno-contaminant.
- Minéralisation et formation de nodule osseux rapides, fiables et extrêmement efficaces dans un système de culture tissulaire standard dès 7 jours de différenciation.
En utilisant le milieu de différenciation OsteoMAX-XF d′EMD Millipore, nous obtenons généralement 80 % d′ostéocytes à partir de cellules souches mésenchymateuses dérivées de moelle osseuse. L′efficacité de la différenciation ostéogénique peut varier en fonction de l′origine et de la qualité des cellules souches mésenchymateuses, et selon si le protocole a été modifié.
Notes préparatoires
1. OsteoMAX-XF Basal Medium (Part No. CS210596). One bottle containing 90 mL basal medium.
2. OsteoMAX-XF Supplement (10X) (Part No. CS210597). One bottle containing 10 mL of 10X concentrated supplement.
Stockage et stabilité
Le milieu de base OsteoMAX-XF (réf. CS210596) doit être conservé à -20 °C jusqu'à son utilisation. Il doit être utilisé dans les quatre mois suivant la date de réception. Après décongélation, le milieu peut être conservé dans l′obscurité au réfrigérateur entre 2 et 8 °C pendant 6 mois maximum.
Le supplément (x10) OsteoMAX-XF (réf. CS210597) doit être conservé à -20 °C jusqu'à son utilisation. Il doit être utilisé dans les quatre mois suivant la date de réception. Après décongélation, ajouter le supplément au milieu de base, bien mélanger puis stériliser par filtration avec un filtre Stericup de 0,22 µm. Le milieu complet supplémenté et filtré peut être stocké à court terme dans l′obscurité entre 2 et 8 °C et doit être utilisé dans les 7 jours. Pour un stockage à long terme, diviser en aliquotes de volumes appropriés le milieu complet supplémenté et filtré et le conserver à -20 °C. Éviter les congélations-décongélations répétées car ceci altère le niveau d′activité.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Highly characterized human mesenchymal stem cell lines from bone-marrow, adipose and umbilical cord along with serum-free MSC expansion and differentiation media.
Development of a novel serum-free and xeno-free human mesenchymal stem cell (MSC) osteocyte differentiation media.
Frequently asked questions about mesenchymal stem cells including MSC derivation, expansion, differentiation and allogenic stem cell therapy.
Protocoles
Information about mesenchyme, specifically mesenchymal stem cell procotols. Step-by-step cell culture protocols for mesenchymal stem cell (MSC) isolation, expansion and differentiation.