MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SCC445
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire de mélanome mutant NRAS de souris OSUMMER.1
1 VIAL
1 390,00 $
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
1 390,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
1 390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Conditionnement
vial of ≥1X10⁶ cells/vial mg
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Millipore
Mode de croissance
N/A
Technique(s)
cell analysis: suitable
Conditions d'expédition
liquid nitrogen
Température de stockage
−196°C
Application
Chaque flacon contient au moins 1×106 cellules viables.
Les cellules sont testées négatives pour les maladies infectieuses à l'aide d'un panel CLEAR Essential de souris de Charles River Animal Diagnostic Services.
L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces par le rat, l'humain, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination Clear de Charles River Animal Diagnostic Services.
Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
Le mélanome à un stade précoce peut être guéri par résection, mais les options thérapeutiques sont moins nombreuses pour les patients atteints d'une maladie métastatique. Le développement d'une résistance aux thérapies ciblées et aux immunothérapies, ainsi que la toxicité, constituent des problèmes majeurs. Outre l'exposition au soleil, des mutations génétiques sporadiques ont été associées aux mélanomes (1). Les traitements d'immunothérapie ciblant ces gènes ou ces voies se sont révélés très bénéfiques pour les patients atteints de mélanome en améliorant la réponse générale et la survie.
Les lignées cellulaires OSUMMER (Ohio State University and Moffitt Melanoma Exposed to Radiation) comblent une lacune jusqu'ici non comblée dans la biologie du mélanome. Les lignées cellulaires OSUMMER sont syngéniques aux souris de laboratoire C57BL/6 et ont des profils génétiques similaires aux tumeurs humaines, ce qui les rend sensibles aux traitements d'immunothérapie. Ces lignées cellulaires NRAS-mutantes peuvent être utilisées pour découvrir et traiter des immunothérapies potentielles dans les mélanomes humains NRAS-mutants, qui représentent environ 15 à 25 % des mélanomes humains. Ces lignées cellulaires permettent également de tester les immunothérapies in vivo sur un modèle de souris.
La lignée cellulaire de mélanome NRAS-mutant OSUMMER.1 a été dérivée d'une souris TN mâle exposée à des rayonnements UVA et UVB. OSUMMER.1 porte la mutation spécifique NRAS Q61R et peut former des tumeurs in vivo sans injection de Matrigel. Le test WES a révélé un nombre élevé de SNV (Single Nucleotide variants) et un faible nombre de CNA (Copy Number Alterations), ainsi que la présence de mutations dues aux UV. Les cellules OSUMMER.1 expriment les marqueurs de mélanome PMEL et démontrent une croissance robuste en culture.
Source
OSUMMER.1 a été dérivée d'un mélanome induit chez des souris TN (Tyr::CreER) exposées à des rayonnements UVA ou UVB au jour postnatal 3 (2).
Références
1. Lancet 2018, 392(10151): 971-984.
2. Life Sci. Alliance 2021, 4(9): e202101135.
Caractéristiques et avantages
La lignée cellulaire OSUMMER.1 porte la mutation spécifique NRAS Q61R et peut être utilisée pour créer des modèles syngéniques de mélanome chez la souris.
Stockage et stabilité
Les cellules doivent être conservées dans de l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable