SCC259
Lignée cellulaire de cancer humain OVCAR-5
Description
Cell line type: Cancer Cells
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Description générale
Le carcinome ovarien est une maladie répandue dans le monde entier, avec plus de 200 000 nouveaux cas diagnostiqués par an (1). Le cancer gastro-intestinal métastatique se présente souvent comme un carcinome ovarien avancé (2). La disponibilité de modèles cellulaires qui reproduisent le spectre des formes de cancer de l'ovaire est essentielle pour comprendre la résistance aux médicaments, la physiologie cellulaire et proposer de nouvelles options de traitement.
La lignée cellulaire OVCAR-5 a été créée à partir du liquide d'ascite d'une patiente non traitée atteinte d'une tumeur ovarienne à un stade avancé (3). La lignée cellulaire OVCAR-5 a récemment été classée comme provenant du tractus gastro-intestinal et non de l'ovaire (4). Les cellules OVCAR-5 portent une mutation homozygote Gly12Val de l'oncogène KRAS et se caractérisent par leur capacité de migration/invasion ainsi que par leur tumorigénicité chez la souris nude (5). Les cellules OVCAR-5 surexpriment la claudine-4, un marqueur qui joue un rôle dans la malignité du cancer (6). Les cellules OVCAR-5 présentent une croissance et une invasion agressives et représentent un modèle précieux pour le carcinome gastro-intestinal métastatique.
Source :
OVCAR-5 a été établi à partir du liquide d'ascite d'un patient de 67 ans atteint d'un cancer non traité (3).
Références :
1. Nat. Rev. Disease Primers 2016; 2: 16061.
2. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2003; 25(10): 819-824.
3. Cancer Res. 1997; 57: 850-856.
4. Nuc. Acids Res. 2016;44(17): e137.
5. Gynecol. Oncol. 2015;138(2): 372-377.
6. Int. J. Mol. Sci. 2011; 12: 1334-1358.
La lignée cellulaire OVCAR-5 a été créée à partir du liquide d'ascite d'une patiente non traitée atteinte d'une tumeur ovarienne à un stade avancé (3). La lignée cellulaire OVCAR-5 a récemment été classée comme provenant du tractus gastro-intestinal et non de l'ovaire (4). Les cellules OVCAR-5 portent une mutation homozygote Gly12Val de l'oncogène KRAS et se caractérisent par leur capacité de migration/invasion ainsi que par leur tumorigénicité chez la souris nude (5). Les cellules OVCAR-5 surexpriment la claudine-4, un marqueur qui joue un rôle dans la malignité du cancer (6). Les cellules OVCAR-5 présentent une croissance et une invasion agressives et représentent un modèle précieux pour le carcinome gastro-intestinal métastatique.
Source :
OVCAR-5 a été établi à partir du liquide d'ascite d'un patient de 67 ans atteint d'un cancer non traité (3).
Références :
1. Nat. Rev. Disease Primers 2016; 2: 16061.
2. J. Obstet. Gynaecol. Can. 2003; 25(10): 819-824.
3. Cancer Res. 1997; 57: 850-856.
4. Nuc. Acids Res. 2016;44(17): e137.
5. Gynecol. Oncol. 2015;138(2): 372-377.
6. Int. J. Mol. Sci. 2011; 12: 1334-1358.
Application
Ce produit est destiné à la vente et est exclusivement commercialisé auprès des établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreement") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Qualité
- Chaque flacon contient ≥ 1 × 106 cellules viables.
- Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR humain de Charles River Animal Diagnostic Services.
- L'origine humaine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, la souris, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
- Les cellules sont exemptes de contamination aux mycoplasmes.
- Chaque lot de cellules est génotypé par analyse STR (courtes répétitions en tandem) afin de vérifier l'identité unique de la lignée cellulaire.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
USAGE RÉSERVÉ À LA RECHERCHE. Ce produit est réglementé en France lorsqu'il est destiné à être utilisé à des fins scientifiques, y compris pour des activités d'importation et d'exportation (article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la santé publique). L'acheteur (à savoir l'utilisateur final) est tenu d'obtenir une autorisation d'importation auprès du Ministère français de la Recherche visée à l'article L 1245-5-1 II. du Code de la santé publique. En commandant ce produit, vous confirmez que vous avez obtenu l'autorisation d'importation appropriée.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable