Documents
SCC148
Sigma-Aldrich
Lignée de cellules de carcinome de vessie de souris MB49
Mouse
Synonyme(s) :
MB-49
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée de cellules de carcinome de vessie de souris MB49, MB49 mouse urothelial carcinoma cell line is widely used as an in vitro and in vivo model of bladder cancer.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Les cellules MB49 sont dérivées de cellules épithéliales de vessie de souris C57BL/Icrf-a’ transformées par un traitement unique de 24 heures avec le cancérogène chimique 7,12-diméthylbenz[a]anthracène (DMBA) le deuxième jour d'une culture primaire à long terme. Il a été démontré que les cellules transformées transplantées dans des souris syngéniques génèrent des carcinomes. Bien que les donneurs soient des mâles, les analyses du caryotype indiquent la perte du chromosome Y dans 100 % des cellules analysées. Cette anomalie est un événement précoce fréquent dans le cancer de la vessie chez l'humain. Une étude récente indique que les cellules MB49 reproduisent les principales caractéristiques des différences sexuelles dans la croissance des tumeurs vésicales. L'implantation de cellules MB49 chez la souris a entraîné des tumeurs significativement plus importantes chez le mâle que chez la femelle. En présence de dihydrotestostérone, les cellules MB49 ont présenté une prolifération accrue selon la dose. En revanche, les cellules MB49 ne réagissaient pas à l'hormone de grossesse, la gonadotrophine chorionique humaine (hCG). Les cellules MB49 présentent une expression faible ou nulle des molécules du CMH de classes I et II. Toutefois, lors de l'exposition à l'IFN-γ, l'expression des produits du CMH de classes I et II est fortement surérégulée.
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 10e6 cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont vérifiées pour s'assurer qu'elles sont bien de souris et négatives pour la contamination inter-espèces issue de rats, de hamster chinois, de hamster doré syrien, d'humain et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Autres remarques
Ce produit est destiné à la vente et est commercialisé auprès des seuls établissements d'enseignement supérieur, aux seules fins de recherche académique interne, conformément aux modalités de la convention d'usage académique ("Academic Use Agreementé") et comme spécifié dans la documentation du produit. Pour obtenir des informations sur tout autre usage, veuillez écrire à licensing@emdmillipore.com.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Zheng Zhu et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 28(21), 4820-4831 (2022-08-04)
Immune checkpoint inhibitors (ICI) in general have shown poor efficacy in bladder cancer. The purpose of this project was to determine whether photodynamic therapy (PDT) with bladder cancer-specific porphyrin-based PLZ4-nanoparticles (PNP) potentiated ICI. SV40 T/Ras double-transgenic mice bearing spontaneous bladder
E C Lattime et al.
Cancer research, 52(15), 4286-4290 (1992-08-01)
Intravesical administration of Bacillus Calmette-Guérin (BCG) is the most effective therapy for superficial transitional cell carcinoma of the bladder although its mechanism of action is not known. To determine if bladder tumors are capable of antigen presentation and thus might
Shai White-Gilbertson et al.
Bladder (San Francisco, Calif.), 3(1) (2016-03-22)
The MB49 syngeneic, murine model of bladder cancer has been widely used for more than 35 years. In humans, bladder cancer is one third as prevalent in women as in men, with a trend toward lower prevalence in parous compared
I C Summerhayes et al.
Journal of the National Cancer Institute, 62(4), 1017-1023 (1979-04-01)
Neoplastic transformation of C57BL/lcrf-a' mouse bladder epithelium was induced in long-term primary cultures by a single 24-hour treatment with 7,12-dimethylbenz[a]anthracene on day 2 of culture. Transformed foci appeared earlier (40--60 days) and at a higher frequency (28%) in cultures from
Adnan Deronic et al.
Cancer immunology, immunotherapy : CII, 70(12), 3629-3642 (2021-05-06)
Non-responders to checkpoint inhibitors generally have low tumor T cell infiltration and could benefit from immunotherapy that activates dendritic cells, with priming of tumor-reactive T cells as a result. Such therapies may be augmented by providing tumor antigen in the