Principaux documents
SCC134
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire microgliale IMG de souris
Mouse
Synonyme(s) :
Immortalized microglial cells
1 VIAL
2 480,00 $
2 480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 VIAL
2 480,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
2 480,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Lignée cellulaire microgliale IMG de souris, IMG microglial cells recapitulate key features of microglial cell activation and may be used to study neuroinflammatory responses underlying Alzheimer′s disease.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Technique(s)
cell based assay: suitable
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
La lignée cellulaire microgliale immortalisée ou IMG est une lignée cellulaire microgliale immortalisée dérivée d'un cerveau murin adulte infecté par le rétrovirus v-raf/v-myc. Les cellules IMG expriment des marqueurs spécifiques des cellules microgliales primaires adultes (F4/80 et CD11b), tel qu'évalué par cytométrie de flux, et réagissent aux signaux pro- et anti-inflammatoires (1). Il a été démontré qu'elles phagocytent les particules étrangères et les protéines mal repliées telles que le peptide bêta-amyloïde (1). Les cellules IMG sont des cellules à division rapide qui sont typiquement petites et rondes, avec peu ou pas de processus lorsqu'elles sont cultivées dans un milieu contenant du sérum.
Référence :
1. McCarthy R.C., Lu D.Y., Alkhateeb A., Gardeck A.M., Lee C.H. et Wessling-Resnick M. (2016). Characterization of a novel adult murine immortalized microglial cell line and its activation by amyloid-beta. J. Neuroinflammation 13: 21
Les cellules microgliales sont les principales cellules immunitaires du système nerveux central (SNC) et représentent 10 à 15 % de toutes les cellules présentes dans le cerveau. Les cellules microgliales jouent un rôle important dans le maintien de la santé du SNC en éliminant les pathogènes, les agents infectieux et les cellules endommagées par phagocytose. Les cellules microgliales ont également fait l'objet d'études approfondies pour leur rôle néfaste dans diverses maladies neurodégénératives, notamment la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique.
Description de la lignée cellulaire
Cellules macrophages
Application
Ce produit est vendu uniquement à des fins de recherche, conformément aux modalités de "l'Accord d'utilisation restreinte" qui régissent son utilisation, comme indiqué dans la fiche technique ou le certificat d'analyse du produit. Pour obtenir des informations sur d'autres usages de ce produit, veuillez écrire à [email protected].
Domaine de recherche
Réponse immunitaire
Inflammation et immunologie
Neurosciences
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Neuro-inflammation et douleurs
Qualité
• Chaque flacon contient ≥ 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules sont testées négatives aux maladies infectieuses à l'aide d'un panel Essential CLEAR murin de Charles River Animal Diagnostic Services.
• L'origine murine des cellules est vérifiée, ainsi que l'absence de contamination inter-espèces avec le rat, le hamster chinois, le hamster doré de Syrie et les primates humains et non humains (PNH), à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la première décongélation, sans modification significative de la fonctionnalité ou de l'expression des marqueurs cellulaires.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Md Rezaul Islam et al.
EMBO molecular medicine, 13(11), e13659-e13659 (2021-10-12)
While some individuals age without pathological memory impairments, others develop age-associated cognitive diseases. Since changes in cognitive function develop slowly over time in these patients, they are often diagnosed at an advanced stage of molecular pathology, a time point when
Akiko Nakano-Doi et al.
International journal of molecular sciences, 24(2) (2023-01-22)
Microglial cells (MGs), originally derived from progenitor cells in a yolk sac during early development, are glial cells located in a physiological and pathological brain. Since the brain contains various cell types, MGs could frequently interact with different cells, such
Yoshinobu Hirano et al.
Cells, 12(16) (2023-08-26)
We previously demonstrated that neural stem/progenitor cells (NSPCs) were induced within and around the ischemic areas in a mouse model of ischemic stroke. These injury/ischemia-induced NSPCs (iNSPCs) differentiated to electrophysiologically functional neurons in vitro, indicating the presence of a self-repair
Bing-Wen Lu et al.
Advances in ophthalmology practice and research, 3(2), 47-54 (2023-10-17)
Artesunate (ART), a member of the artemisinin family, possesses multi-properties, including anti-inflammation, anti-oxidation, and anti-tumor. ART was recently reported to show anti-neovascularization effect on the cornea, iris, and retina. Compared to the expensive anti-VEGF treatment, this versatile, economical treatment option
Zhong-Qing Sun et al.
Neural regeneration research, 17(1), 203-209 (2021-06-09)
Lycium barbarum (LB) is a traditional Chinese medicine that has been demonstrated to exhibit a wide variety of biological functions, such as antioxidation, neuroprotection, and immune modulation. One of the main mechanisms of Alzheimer's disease is that microglia activated by
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Are these microglia from male or female mice?
    1 answer
    1. Unfortunately, the original publication does not specify the sex of the mouse from which the microglia were derived. This information is not available.
      Helpful?
  2. What kind of media would be best to use for this cell line?
    1 answer
    1. The recommended medium for this cell line is as follows:
      High Glucose DMEM (Cat. No. D6546)
      10 % FBS (Cat. No. ES-009-B)
      1X L-Glutamine (Cat. No. TMS-002-C)
      1X Penicillin-Streptomycin Solution (Cat. No. TMSAB2-C) (optional)
      Please see the link below to review the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/145/570/20267563.pdf