SAMPLG004
Filtre Millex Samplicity®
PTFE membrane, pore size 0.2 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre pour seringue Millex-LG, Filtre pour seringue en PTFE de 0,2 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE membrane
high-density polyethylene
Stérilité
non-sterile
Gamme de produits
Millex®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Samplicity®
Paramètres
0.3 mL min. working volume
Technique(s)
HPLC: suitable
analytical sample preparation: suitable
Diamètre
25 mm
Volume
1.7 mL
Dimension de pores
0.2 μm pore size
Raccords
inlet funnel (Easy loading)
outlet tip (for smooth transfer to HPLC vials)
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
•Le système de filtration Samplicity G2 vous permet de filtrer sous vide jusqu′à 8 échantillons simultanément, directement dans des flacons de HPLC.
• Filtration pour la préparation d′échantillons de HPLC sans seringue
• Les filtres Millex Samplicity comportent des entonnoirs et des filtres intégrés pour charger plus facilement les échantillons.
• Disponibles en dimensions de pore de 0,20 µm et 0,45 µm, avec des membranes en PVDF Durapore et en PTFE hydrophiles.
Disponibles en deux conditionnements :
Références se terminant par 01 (-------01) : 96 par pack
Références se terminant par 04 (-------04) : 384 dispositifs (4 x 96 par pack)
Applications :
HPLC ; filtration d′échantillons visqueux ou chargés en particules destinés à l′analyse HPLC
Application
Conditionnement
Caractéristiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13